2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12912.18EA
172
EUR
L12912.18
L12912.09
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technische Qualität
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat
Formel:
C₁₄H₁₂O₆S·H₂O Molekulargewicht: 308,31 g/mol (anhy) Schmelzpunkt: 108…112 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024962 CAS-Nummer: 4065-45-6 EINECS: 223-772-2 |