2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dioxybenzone
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL323578-100GEA 280 EUR
SIAL323578-100G SIAL323578-25G
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxy-4-methoxybenzophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Molekulargewicht: 244,246 g/mol
MDL Number: MFCD00002218
CAS-Nummer: 131-53-3
EINECS: 205-026-8