4-Methylbenzoesäureanhydrid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33951.06EA
265
EUR
H33951.06
H33951.03
4-Methylbenzoesäureanhydrid ≥97%
4-Methylbenzoic anhydride
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molekulargewicht: 254,29 g/mol Schmelzpunkt: 86…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00048100 CAS-Nummer: 13222-85-0 |