4-Methylbenzoesäureanhydrid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB15092.1EA
0
EUR
MAYBBTB15092.1
MAYBBTB15092.250
4-Methylbenzoesäureanhydrid
4-Methylbenzoic anhydride
Formel:
C₁₆H₁₄O₃ Molekulargewicht: 254,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00048100 CAS-Nummer: 13222-85-0 |