2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H50685.06EA
166
EUR
H50685.06
H50685.03
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon ≥98%
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 88…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002306 CAS-Nummer: 36436-65-4 EINECS: 253-035-0 |