Trypanblau
Lieferant: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
KOEHCN76.2EA
95.2
EUR
KOEHCN76.2
ROTHCN76.1
Trypanblau
Trypanblau
Formel:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ Molekulargewicht: 960,82 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003969 CAS-Nummer: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |