(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol 97%, ChiPros®
Achtung
L19065.06EA 118 EUR
L19065.06 L19065.14 L19065.03
(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol 97%, ChiPros®
(1S,2S)-2-Methoxycyclohexanol
Formel: C₇H₁₄O₂
Molekulargewicht: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Dichte: 1,015
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00211253
CAS-Nummer: 134108-92-2