Bariumchlorat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL244554-500GEA
53.2
EUR
SIAL244554-500G
Bariumchlorat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Bariumchlorat Monohydrat
Formel:
BaCl₂O₆·1H₂O Molekulargewicht: 322,26 (304,24 anhy) |
MDL Number:
MFCD00149147 CAS-Nummer: 10294-38-9 EINECS: 236-760-7 UN-Nummer: 1445 ADR: 5.1,II |