Thallium(I)hexafluorophosphat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
39627.06EA
284
EUR
39627.06
39627.14
Thallium(I)hexafluorophosphat ≥97%
Thallium(I) hexafluorophosphate
Formel:
F₆PTl Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049807 CAS-Nummer: 60969-19-9 UN-Nummer: 1707 ADR: 6.1,II |