Diphenylphosphat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L02121.06EA
40.6
EUR
L02121.06
L02121.22
L02121.14
Diphenylphosphat ≥97%
Diphenylphosphat
Formel:
C₁₂H₁₁O₄P Molekulargewicht: 250,19 Schmelzpunkt: 62…70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003033 CAS-Nummer: 838-85-7 EINECS: 212-657-2 |