Erbium(III)isopropoxid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
36613.03EA
102
EUR
36613.03
36613.06
Erbium(III)isopropoxid
Erbium(III)isopropoxid
Formel:
C₉H₂₁ErO₃ Schmelzpunkt: 325 °C (Zersetzung) Flammpunkt: 58 °C (138 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144253 CAS-Nummer: 14814-07-4 ADR: 4.1,III |