6-Chlornicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL528102-25GEA
138
EUR
SIAL528102-25G
6-Chlornicotinoylchlorid, Sigma-Aldrich®
6-Chlornicotinoylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO Molekulargewicht: 176,00 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051775 CAS-Nummer: 58757-38-3 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |