6-Aminonicotinamid, blassgelbes kristallines Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
ICNA0215010301EA
132
EUR
ICNA0215010301
ICNA0215010305
6-Aminonicotinamid, blassgelbes kristallines Pulver
6-Aminonicotinamid
Soluble in warm methanol (0,2/20).
Formel:
C₆H₇N₃O Molekulargewicht: 137,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS-Nummer: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test | Passes |
FTIR | Conforms to Standard |
Melting Point | 240 - 250 °C |