2,6-Diamino-3,5-difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697087-1G
SIAL697087-1GEA 34.5 EUR
SIAL697087-1G
2,6-Diamino-3,5-difluorpyridin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diamino-3,5-difluoropyridine
Formel: C₅H₅F₂N₃
Molekulargewicht: 145,11 g/mol
MDL Number: MFCD03412208
CAS-Nummer: 247069-27-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III