2-Brombenzaldehydethylenacetal ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19604.14EA
144
EUR
L19604.14
L19604.06
2-Brombenzaldehydethylenacetal ≥98%
2-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molekulargewicht: 229,07 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C (5 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155124 CAS-Nummer: 34824-58-3 EINECS: 000-000-0 |