2-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL652652-5GEA
48.3
EUR
SIAL652652-5G
SIAL652652-25G
2-Brombenzaldehydethylenacetal, Sigma-Aldrich®
2-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molekulargewicht: 229,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00155124 CAS-Nummer: 34824-58-3 |