2,3,3-Trimethylindolenin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO140162500EA 548 EUR
ACRO140162500 ACRO140160250 ACRO140161000
2,3,3-Trimethylindolenin 98%
2,3,3-Trimethylindolenin
Formel: C₁₁H₁₃N
Molekulargewicht: 159,23 g/mol
Siedepunkt: 228…229 °C (744 mmHg)
Dichte: 0,99 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005724
CAS-Nummer: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %