2,3,3-Trimethylindolenin
Lieferant: Molekula
MOLE23843892-25GEA 0 EUR
MOLE23843892-25G
2,3,3-Trimethylindolenin
2,3,3-Trimethylindolenin
Formel: C₁₁H₁₃N
Molekulargewicht: 159,23
MDL Number: MFCD00005724
CAS-Nummer: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6