Di(2-pyridyl)ketonoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL161705-1GEA 66.5 EUR
SIAL161705-1G
Di(2-pyridyl)ketonoxim, Sigma-Aldrich®
Di(2-pyridyl)ketonoxim
Formel: C₁₁H₉N₃O
Molekulargewicht: 199,21
MDL Number: MFCD00006311
CAS-Nummer: 1562-95-4
EINECS: 216-349-9