10,11-Dihydrocarbamazepin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
L17271.MDEA
137
EUR
L17271.MD
L17271.MF
10,11-Dihydrocarbamazepin ≥99%
10,11-Dihydrocarbamazepin
Formel:
C₁₅H₁₄N₂O Molekulargewicht: 238,29 g/mol Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005072 CAS-Nummer: 3564-73-6 EINECS: 222-649-0 |