1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL694665-5GEA
118
EUR
SIAL694665-5G
SIAL694665-1G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol, Sigma-Aldrich®
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molekulargewicht: 152,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD11044692 CAS-Nummer: 449758-17-2 |