4-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW369705-100G-KEA
1350
EUR
SIALW369705-100G-K
SIALW369705-25G-K
4-Methylsalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Methylsalicylaldehyd
Formel:
C₈H₈O₂ Molekulargewicht: 136,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00799550 CAS-Nummer: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |