Geranylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL302791-5GEA 176 EUR
SIAL302791-5G
Geranylchlorid, Sigma-Aldrich®
Geranylchlorid
Formel: C₁₀H₁₇Cl
MDL Number: MFCD00000983
CAS-Nummer: 5389-87-7