2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL630632-1GEA 107 EUR
SIAL630632-1G
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenon
Formel: C₁₄H₁₂O₄
Molekulargewicht: 244,2427 g/mol
MDL Number: MFCD00205539
CAS-Nummer: 727-71-9