Kaliumhexafluorozirkonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL336688-500GEA
73.9
EUR
SIAL336688-500G
Kaliumhexafluorozirkonat, Sigma-Aldrich®
Potassium hexafluorozirconate
Formel:
F₆K₂Zr Molekulargewicht: 283,41 |
MDL Number:
MFCD00042547 CAS-Nummer: 16923-95-8 EINECS: 240-985-6 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III |