Toluol-[Methyl-D3] (99% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487074-5GEA 798 EUR
SIAL487074-5G
Toluol-[Methyl-D3] (99% D), Sigma-Aldrich®
Toluol-[Methyl-D3]
Formel: C₆H₅CD₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00084185
CAS-Nummer: 1124-18-1
UN-Nummer: 1294
ADR: 3,II