(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L01532.06EA 74.1 EUR
L01532.06
(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid 96%
(2-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: C₂₂H₂₄BrP
Schmelzpunkt: 227…237 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050236
CAS-Nummer: 3968-92-1
EINECS: 223-587-7