Erucasäureamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL280577-100GEA 114 EUR
SIAL280577-100G SIAL280577-5G
Erucasäureamid, Sigma-Aldrich®
Erucasäureamid
Formel: C₂₂H₄₃NO
Molekulargewicht: 337,5829 g/mol
MDL Number: MFCD00882379
CAS-Nummer: 112-84-5
EINECS: 204-009-2