Mesitylessigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L00334.14EA
403
EUR
L00334.14
L00334.03
L00334.06
Mesitylessigsäure ≥98%
Mesitylessigsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molekulargewicht: 178,23 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014368 CAS-Nummer: 4408-60-0 EINECS: 224-556-0 |