Mesitylessigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPXBX00290.250EA
0
EUR
CHMPXBX00290.250
MAYBXBX00290.1
Mesitylessigsäure
Mesitylessigsäure
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Molekulargewicht: 178,23 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014368 CAS-Nummer: 4408-60-0 EINECS: 224-556-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...