4,6-Difluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31770.03EA 157 EUR
H31770.03
4,6-Difluor-m-toluylsäure 98%
4,6-Difluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekulargewicht: 172,13
Schmelzpunkt: 159…166 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835285
CAS-Nummer: 367954-99-2