2-Fluor-m-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A12280.06EA
148
EUR
A12280.06
2-Fluor-m-toluylsäure ≥98%
2-Fluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₇FO₂ Molekulargewicht: 154,14 g/mol Schmelzpunkt: 114…116 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042504 CAS-Nummer: 315-31-1 |