2-Amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32532.03EA
145
EUR
H32532.03
H32532.06
2-Amino-3-fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Amino-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₄N₂ Schmelzpunkt: 64…68 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10699117 CAS-Nummer: 852062-17-0 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |