3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 97%, JRD
Achtung
H32561.03EA 222 EUR
H32561.03 H32561.MD
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 97%, JRD
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₅F₄NO
Molekulargewicht: 195,12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832383
CAS-Nummer: 1017779-69-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III