Indium(III)isopropoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
unter Argon abgefüllt
42098.02EA
66.7
EUR
42098.02
42098.04
42098.09
Indium(III)isopropoxid ≥99,9% (Metall-Basis)
Indium(III)isopropoxid
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
Formel:
C₉H₂₁InO₃ Molekulargewicht: 292,08 g/mol Schmelzpunkt: 145 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210318 CAS-Nummer: 38218-24-5 UN-Nummer: 3181 ADR: 4.1,III |