D(+)-Cellobiose, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
219458-25EA
76.1
EUR
219458-25
D(+)-Cellobiose, Millipore®
D(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,30 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-Nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |