D(+)-Cellobiose
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11067000EA
55.8
EUR
EHERC11067000
D(+)-Cellobiose
D(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,30 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-Nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |