D(+)-Cellobiose
Lieferant: Roth Carl
ROTH5840.2EA 247 EUR
ROTH5840.2 ROTH5840.1
D(+)-Cellobiose
D(+)-Cellobiose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekulargewicht: 342,30
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136034
CAS-Nummer: 528-50-7
EINECS: 208-436-5