D(+)-Cellobiose, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL22150-10GEA
75.4
EUR
SIAL22150-10G
SIAL22150-250G
SIAL22150-50G
D(+)-Cellobiose, Millipore®
D(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,30 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-Nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |