D(+)-Cellobiose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC7252-1KGEA
3740
EUR
SIALC7252-1KG
SIALC7252-100G
SIALC7252-500G
SIALC7252-25G
D(+)-Cellobiose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Cellobiose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,30 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS-Nummer: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |