D(+)-Turanose ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B21224.03EA
66.3
EUR
B21224.03
B21224.06
D(+)-Turanose ≥98%
D(+)-Turanose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekulargewicht: 342,30 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 170 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006606 CAS-Nummer: 547-25-1 EINECS: 208-918-5 |