Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL702722-100MLEA 166 EUR
SIAL702722-100ML
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid 1 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Kaliumbis(trimethylsilyl)amid
Formel: C₆H₁₈KNSi₂
MDL Number: MFCD00010330
CAS-Nummer: 40949-94-8
EINECS: 424-100-2