Ethylchlorfluoracetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A14196.14EA 166 EUR
A14196.14
Ethylchlorfluoracetat ≥98%
Ethylchlorfluoracetat
Formel: C₄H₆ClFO₂
Molekulargewicht: 140,54 g/mol
Siedepunkt: 128…130 °C
Dichte: 1,225
Flammpunkt: 44 °C (111 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039333
CAS-Nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II