Ethylchlorfluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL539147-25GEA 62.9 EUR
SIAL539147-25G
Ethylchlorfluoracetat, Sigma-Aldrich®
Ethylchlorfluoracetat
Formel: C₄H₆ClFO₂
Molekulargewicht: 140,54 g/mol
MDL Number: MFCD00039333
CAS-Nummer: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II