Ethylpentafluorpropionat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL290920-25GEA
77.7
EUR
SIAL290920-25G
Ethylpentafluorpropionat, Sigma-Aldrich®
Ethylpentafluorpropionat
Formel:
C₅H₅F₅O₂ Molekulargewicht: 192,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00000431 CAS-Nummer: 426-65-3 EINECS: 207-043-6 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,II |