2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO368770010EA 41.1 EUR
ACRO368770010 ACRO368770050
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutylamin
Formel: C₄H₄F₇N
Molekulargewicht: 199,07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014817
CAS-Nummer: 374-99-2
EINECS: 206-780-0
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %