Methylpentafluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL303070-5GEA 115 EUR
SIAL303070-5G
Methylpentafluorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methylpentafluorbenzoat
Formel: C₈H₃F₅O₂
Molekulargewicht: 226,1002 g/mol
MDL Number: MFCD00012172
CAS-Nummer: 36629-42-2