3',5'-Diethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL574546-5GEA 30.6 EUR
SIAL574546-5G
3',5'-Diethoxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Diethoxyacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Molekulargewicht: 208,2536 g/mol
MDL Number: MFCD02258864
CAS-Nummer: 103604-53-1