2-Ethinyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL558788-5GEA 334 EUR
SIAL558788-5G
2-Ethinyltoluol, Sigma-Aldrich®
2-Ethinyltoluol
Formel: C₉H₈
MDL Number: MFCD03427202
CAS-Nummer: 766-47-2