3-Ethinyltoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
L17184.06EA
153
EUR
L17184.06
L17184.03
3-Ethinyltoluol ≥97%
3-Ethinyltoluol
Formel:
C₉H₈ Molekulargewicht: 116,16 g/mol Siedepunkt: 170…175 °C Dichte: 0,900 Flammpunkt: 50 °C (122 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318174 CAS-Nummer: 766-82-5 UN-Nummer: 3295 ADR: 3,III |